Documenti
1.07020
Supelco
Diclorometano
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-838-9
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Risultati analitici
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.02 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Diclorometano Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
DX0835
Diclorometano
Diclorometano Selectophore™, ≥99.5%
Supelco
66742
Diclorometano
Tetraidrofurano for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09731
Tetraidrofurano