Documenti fondamentali
900633
Sigma-Aldrich
Diclorometano
anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8%
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
Scegli un formato
4 X 2 ML
CHF 170.00
CHF 170.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 2 ML
CHF 170.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
Grado:
ZerO2®
Saggio:
≥99.8%
P. ebollizione:
39.8-40 °C (lit.)
Tensione di vapore:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
CHF 170.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Qualità
anhydrous
contiene
40-150 ppm amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
≤0.001% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Diclorometano ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
320269
Diclorometano
Diclorometano biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
494453
Diclorometano
Metanolo anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900641
Metanolo
Diclorometano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06044
Diclorometano
Articoli
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.