L090000
Diclorometano
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤50 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Indice di rifrazione
n/D 1.421-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash