Documenti fondamentali
1.00366
SAFC
Acido S-(+)-lattico
about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido L-(+)-lattico, Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
1720251
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero E:
E270
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Concentrazione
90%
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
122 °C/20 hPa
Punto di fusione
18 °C
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
®
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7