Documenti fondamentali
1.00238
SAFC
Sodium hydroxide solution
50%, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Natriumhydroxidlösung
Scegli un formato
1 L
CHF 89.00
1002389010
CHF 376.00
4 X 4 L
CHF 499.00
25 L
CHF 757.00
1002389200
CHF 4’328.00
1002389958
CHF 19’042.00
1002389950
CHF 19’042.00
CHF 89.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 89.00
1002389010
CHF 376.00
4 X 4 L
CHF 499.00
25 L
CHF 757.00
1002389200
CHF 4’328.00
1002389958
CHF 19’042.00
1002389950
CHF 19’042.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352305
CHF 89.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Nome del prodotto
Sodium hydroxide solution 50%, EMPROVE® EXPERT
Tensione di vapore
2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
P. ebollizione
135 °C/1013 hPa
Punto di fusione
12 °C
Densità
1.52 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
EMPROVE® EXPERT
Risultati analitici
Assay (acidimetric,NaOH)49.0 - 50.0 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 100 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 5 ppmNi (Nickel) *≤ 2.00 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.