1.00090
Acido adipico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido adipico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,FCC,E 355
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Temp. autoaccensione
405 °C
Potenza
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
Punto di fusione
150.9 °C
Temp. transizione
flash point 196 °C
Solubilità
15 g/L
Densità
1.36 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento