Documenti
1.00241
SAFC
Acido citrico
anhydrous powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico, acido idrossitricarballilico
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.12
Beilstein:
782061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero E:
E330
Numero indice EU:
201-069-1
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
Forma fisica
fine powder
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
P. eboll.
200 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Solubilità
1330 g/L
Densità
1.665 g/cm3 at 18 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Citric acid is typically used as pH adjuster, buffer agent or as antioxidant in pharmaceutical formulations.
®
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acido citrico crystalline, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00242
Acido citrico
Acido citrico powder, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00243
Acido citrico
Acido citrico anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C2404
Acido citrico
Acido citrico &#8805;99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W230618
Acido citrico
Acido citrico certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
94676
Acido citrico
Acido citrico ACS reagent, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
C1909
Acido citrico
Acido citrico BioUltra, anhydrous, &#8805;99.5% (T)
Sigma-Aldrich
27487
Acido citrico
Acido citrico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134368
Acido citrico