L1875
L-(+)-Lactic acid solution
30% in H2O (by weight)
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
30% in H2O (by weight)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Linkage
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter