Documenti
1.37023
SAFC
Sodium hydroxide solution
32%, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Idrossido di sodio
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
product name
Soluzione di idrossido di sodio al 32%, EMPROVE® EXPERT
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
9 °C
Densità
1.35 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, NaOH): 32,0 - 33,0 %
Carbonati (come Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Cloruri (Cl): ≤ 70 ppm
Solfati (SO₄): ≤ 30 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 5,0 ppm
Al (alluminio): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 4ppm
Ni (Nichel)* : ≤ 2,00 ppm
Solventi residui (ICH Q3C): ...esclusi in base al processo di produzione
Filtrato a 0,2 µm
Questo prodotto è stato fabbricato con idrossido di sodio in pastiglie Ph Eur, BP, JP, NF e acqua per iniezione (wfi) sec. USP corrispondente all′acqua altamente purificata (hpw) sec. Ph Eur.
Le specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite tenendo in considerazione le linee guida per le impurezze elementali ICH Q3D. E′ improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1