46937
Acido L-(+)-lattico
analytical standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.