The Palladium particle size is not determined for this product.
674133
Palladium nanoparticle entrapped in aluminum hydroxide matrix
0.5 wt. % loading
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Pd].O[Al]=O
InChI
1S/Al.H2O.O.Pd/h;1H2;;/q+1;;;/p-1
BBEPUHUDSUQPRM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Solvent-free hydrogenation
- Aerobic alcohol oxidation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
DI CHE DIMENSIONI SONO LE NANOPARTICELLE DI PALLADIO?
1 answer-