Documenti fondamentali
330159
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt
Sinonimo/i:
Pt/C
Scegli un formato
10 G
CHF 134.00
50 G
CHF 636.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 134.00
50 G
CHF 636.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
contiene
~50% water
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon, wet support
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Platinum on carbon (Pt/C) is a versatile catalyst used for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones, and aromatics.[1] It is used for hydrogenolysis of cyclopropanes[2] and catalyzes the oxidation of alcohols.[3] It is a useful reagent for reductive couplings, avoids dehalogenation.[4]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Note legali
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Selective reductive coupling of nitro aliphatic compounds with aldehydes in hydrogen using gold catalyst.
Cisneros l, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 37(10), 1756-1763 (2016)
Meurs, J. H. H.; Stopher, D. W.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28, 927-927 (1989)
Kaiser, H.-P.; Muchowski, J. M.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4203-4203 (1984)
The hydrogenolysis of cyclopropane on a platinum stepped single crystal at atmospheric pressure.
Kahn D R, et al.
J. Catal., 34(2), 294-306 (1974)
Platinum/carbon oxidation catalysts: VIII. Selecting a metal for liquid-phase alcohol oxidations.
Van D H E, et al.
Applied Catalysis, 61(1), 187-197 (1990)