Documenti fondamentali
900615
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Sinonimo/i:
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
Scegli un formato
100 MG
CHF 94.10
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 94.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H12O3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h1,3-10,17H,11H2
TZKIHDJSIXVMIQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.