900601
3-Formyl-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinonimo/i:
Formyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C([H])C1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.