Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
139009
Sigma-Aldrich
1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-ene
greener alternative
98%
Sinonimo/i:
2,3,4,6,7,8,9,10-ottaidropirimidolo [1,2--a] azepina, DBU
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16N2
Peso molecolare:
152.24
Beilstein:
508906
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5.3 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.522-1.524 (lit.)
P. eboll.
80-83 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro impegno è fornire prodotti alternativi più ecologici che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. L′efficienza catalitica di questo prodotto è stata migliorata. Per maggiori informazioni, fare clic qui.
L′1,8-diazabiciclo [5.4.0] undec-7-ene è una base amminica biciclica E′ una base amminica terziaria, non nucleofila, con ingombro sterico usata nella chimica organica. E′ riportata essere un catalizzatore superiore alle ammine nella reazione di Baylis-Hillman. Promuove la reazione di metilazione di fenoli, indoli e benzimidazoli col dimetil carbonato in condizioni moderate.
Applicazioni
Il 1,8-Diazabicyclo [5.4.0] undec-7-ene (DBU) viene utilizzato:
  • come catalizzatore per l'esterificazione di acidi carbossilici con dimetil carbonato
  • nella sintesi della duocarmicina e degli analoghi del CC-1065
  • come catalizzatore nell'addizione di aza-Michael e nella reazione di condensazione di Knovenegal
  • come base per la dealogenazione di addotti alogenati di Diels-Alder, i 2,4-dienoni attivati risultanti sono stati sottoposti ad addizioni di Michael regio e stereo selettive, utilizzando il reagente di Yamamoto (CH3Cu ·BF3)
  • in una nuova sintesi del sistema ad anello ABCD della camptotecina
L'1,8-diazabiciclo [5.4.0] undec-7-ene può essere utilizzato come catalizzatore per la dissoluzione e l'attivazione della cellulosa mediante una reazione reversibile dei suoi gruppi idrossilici con anidride carbonica. Questo sistema di cellulosa disciolta può essere derivatizzato a formare esteri misti di cellulosa.
Utilizzato in una nuova sintesi del sistema ad anello ABCD della camptotecina.
Caratteristiche e vantaggi
Base amminica con elevato ingombro sterico.
Citazione
Descrizione dell'applicazione.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
DBU (1, 8-diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene)-A Nucleophillic Base.
Ghosh N
Synlett, 2004(03), 574-575 (2004)
Sustainable succinylation of cellulose in a CO 2-based switchable solvent and subsequent Passerini 3-CR and Ugi 4-CR modification.
Soyler Z, et al.
Green Chemistry, 20(1), 214-224 (2018)
Synthesis of cellulose acetate propionate and cellulose acetate butyrate in a CO2/DBU/DMSO system.
Xu Q, et al.
Cellulose, 25(1), 205-216 (2018)
Weixiang Dai et al.
Organic letters, 8(20), 4665-4667 (2006-09-22)
A new synthetic pathway to the parent and substituted ABCD ring cores of the camptothecin family of alkaloids was developed. The N-alkylation of 1,6-dihydro-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile (2) with 3-bromo-1-phenylpropyne provided 3a using Curran's protocol. Treatment of 3a with a catalytic amount of
W C Shieh et al.
Organic letters, 3(26), 4279-4281 (2002-01-11)
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) is a novel and active catalyst in promoting the methylation reaction of phenols, indoles, and benzimidazoles with dimethyl carbonate under mild conditions. Additional rate enhancement is accomplished by applying microwave irradiation. By incorporating tetrabutylammonium iodide, the same microwave
Articoli
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.