Documenti fondamentali
900683
Sigma-Aldrich
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine
95%
Sinonimo/i:
Amino diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCC1(N=N1)CCC#C
InChI
FMCIBERQJQEYIZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)