Documenti fondamentali
900616
Sigma-Aldrich
3-(But-3-yn-1-yl)-3-(2-iodoethyl)-3H-diazirine
≥95%
Sinonimo/i:
Iodo diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and iodine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its iodinated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)