900847
4-(Fluorosulfonyl)-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Carboxyl sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C(S(F)(=O)=O)C=C1)=O
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.