390879
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose
98%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucose
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +11°, c = 6 in chloroform
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(16)20-11-10(5-15)24-14(23-9(4)19)13(22-8(3)18)12(11)21-7(2)17/h10-15H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
FEQXFAYSNRWXDW-RKQHYHRCSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?