T5783
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
GITC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chiral derivatization
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO9S/c1-7(17)21-5-11-12(22-8(2)18)13(23-9(3)19)14(24-10(4)20)15(25-11)16-6-26/h11-15H,5H2,1-4H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
WOWNQYXIQWQJRJ-UXXRCYHCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves