Documenti fondamentali
775665
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-galactopyranose
97%
Scegli un formato
500 MG
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 195.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
107-110 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14?/m1/s1
IEOLRPPTIGNUNP-RRYROLNDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)