Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 124.00 |
50 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 476.00 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 505.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 188 to 202 °, c = 1 in chloroform
contains
1% CaCO3 as stabilizer
color
white to off-white
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CYAYKKUWALRRPA-RGDJUOJXSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ≥93% (GC) | description ≥95% (TLC) | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥93% (GC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mp 88.5 °C ((191.3 °F )) | mp 80-110 °C (lit.) | mp - | mp 135-138 °C (lit.) |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?