Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 398.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1120.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
mol wt
182.15 g/mol
concentration
≤100% (2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose)
technique(s)
protein detection: suitable
color
, white to white with yellow cast
mp
174-176 °C
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1OC(O)C(F)C(O)C1O
InChI
1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2
InChI key
ZCXUVYAZINUVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose can be taken up by cells but does not undergo metabolic glycolysis.
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description glycosylation inhibitor, glucose analog | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (GC), BioXtra | description - |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98.00% (TLC) | assay - | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (TLC) |
| concentration ≤100% (2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose) | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 182.15 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?