Documenti fondamentali
D126306
Sigma-Aldrich
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
97%
Sinonimo/i:
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Scegli un formato
5 G
CHF 74.20
25 G
CHF 218.00
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 74.20
25 G
CHF 218.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.28
Beilstein:
1345410
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 74.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. ebollizione
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)