Documenti fondamentali
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-Benzylidene)methyl-α-D-glucopyranoside
97%
Sinonimo/i:
4,6-O-Benzylidene-methyl-α-D-glucopyranoside, Methyl 4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside
Scegli un formato
25 G
CHF 137.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 137.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
Beilstein:
89619
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
164-165 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Applicazioni
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)