Documenti
104477
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate
97%
Sinonimo/i:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2