Documenti fondamentali
310247
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranose
98%
Sinonimo/i:
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate
Scegli un formato
100 MG
CHF 89.00
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 89.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.30
Beilstein:
96634
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine
Punto di fusione
160-161 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-12(21-7(2)16)13(22-8(3)17)11(19)14(24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
SHBHJRVMGYVXKK-XVIXHAIJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)