Merck
V900503
Sigma-Aldrich
Peroxidase aus Meerrettich
Vetec, reagent grade
Synonym(e):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Meerrettichperoxidase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥250 units/mg solid
Mol-Gew.
~44 kDa
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChIKey
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Horseradish peroxidase (HRP) wird aus Meerrettich (Amoracia rusticana) Wurzeln isoliert und ist innerhalb der Peroxidasen der Gruppe der Ferroprotoporpyhrine zuzuordnen. HRP besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entält vier Disulfidbrücken. Sie ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18%. Der Kohlenhydratanteil besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin - in Mengenverhältnissen abhängig vom Isoenzym. Ihr Molekulargewicht (~44 kDa) setzt sich aus der Polypeptidkette (33,890 Daltons), dem Hemin plus Ca2+ (~700 Daltons) und der Glykosylierung (~9,400 Daltons) zusammen. Es existieren zumindest sieben Isoenzyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von HRP ist in einem Bereich von pH 3 3.0 - 9.0.
Einheitendefinition
Eine Pyrogalloleinheit bildet in 20 s bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Hinweis zur Analyse
Die RZ (Reinheitszahl) ist das Absorptionsratio A403/A275 bestimmt bei 0.5-1.0 mg/ml in deionisiertem Wasser. Es ist ein Mass für den Hämingehalt, nicht für die Enzymaktivität. Selbst Zubereitungen mit hoher RZ können eine tiefe Enzymaktivität haben.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen über Peroxidase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wen Liu et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1504-1512 (2013-03-20)
NLRP3 inflammasome has been reported to be associated with various kinds of immunological diseases including colitis. However, there are few drug candidates targeting inflammasomes for the treatment of colitis. In the present study, we aimed at examining the effect of
George A Kastis et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 238(2), 209-222 (2013-04-12)
Intratracheal administration of lipopolysaccharide (LPS) in animals is a commonly used model of acute lung injury, characterized by increased alveolar-capillary membrane permeability causing protein-rich edema, inflammation, deterioration of lung mechanical function and impaired gas exchange. Technetium-99-m-labeled diethylene-triamine pentaacetatic acid ((99m)Tc-DTPA)
Naping Tang et al.
Gene, 523(2), 152-157 (2013-04-16)
Published data on the association between the myeloperoxidase (MPO) G-463A polymorphism and coronary artery disease (CAD) are inconclusive. To derive a more precise estimation of the relationship, a meta-analysis on this topic was performed. PubMed, EMBASE and Chinese national knowledge
Ting-Yuan David Cheng et al.
American journal of epidemiology, 177(10), 1106-1117 (2013-03-29)
The authors investigated associations of serum phospholipid n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and trans-fatty acids with prostate cancer risk, and whether myeloperoxidase G-463A (rs2333227) modified the associations in the Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) (Seattle, Washington; Irvine
Marie Thérèse Droy-Lefaix et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(4), 2705-2710 (2013-03-23)
The aim of this study was to evaluate the interest of an ophthalmic eyedrop preparation containing a myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor, ML-7, in the treatment of ocular surface. The local protective effect on the inflammation and the increase