Fortfahren mit
C5896
Cholinoxidase aus Alcaligenes sp.
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Synonym(e):
Choline: oxygen 1-oxidoreductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.80
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 202.00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 547.00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 833.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-840-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥10 units/mg solid
CHF 92.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mg solid
mol wt
~95 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for assay of choline, suitable for molecular biology
storage temp.
−20°C
General description
Isoelektrischer Punkt:4,1 ± 0,1
Michaelis-Konstanten:2,84 x 10¯3M (Cholin), 5,33 x 10¯3M (Betainaldehyd)
Struktur:Ein Mol FAD wird kovalent an ein Mol des Enzyms gebunden
Inhibitoren:p-Chlorquecksilberbenzoat, Cu++, Co++, Hg++, Ag+
Optimaler pH:8,0 – 8,5
Optimale Temperatur:40 – 45 °C
pH-Stabilität:pH 7,0 – 9,0 (30 °C, 2 h)
Wärmestabilität: Unter 37 °C (pH 7,5, 10 min)
Application
Cholinoxidase von Alcaligenes sp. wird wie folgt eingesetzt:
  • in einer Studie zur Untersuchung eines Cholin-Biosensors mit einer Chitinmembran und seiner Anwendung zur Messung von cholinesterase-hemmenden Aktivitäten
  • Verwendung in spektroskopischen Untersuchungen zur Photoreaktion von Cholinoxidase mit kovalent gebundenem Flavin
  • als Komponente einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) zur Messung der Cholin-Acetyltransferase(ChAT)-Aktivität in Hirngewebehomogenaten
  • Messung des Cholins, welches mittels ATX-Aktivitätsassay von Autotaxin (ATX) und mittels PLD-Aktivitäts-Assay von Phospholipase-D (PLD) erzeugt wird
Biochem/physiol Actions
Cholinoxidase katalysiert die Vier-Elektronenoxidation von Cholin zu Glycinbetain, wobei Betainaldehyd als der intermediäre und molekularer Sauerstoff als der primäre Elektronenakzeptor fungiert. Das Enzym kann außerdem Betainaldehyd als ein Substrat akzeptieren. Dies ermöglicht die Untersuchung des Reaktionsmechanismus für die Umwandlung von Cholin in das intermediäre Aldehyd & von Betain-Aldehyd in Glycinbetain. Das Enzym ist ein Flavoprotein mit einem Molekulargewicht von etwa 72.000 Da (Gelfiltration) oder 66.000 Da (SDS-Gelelektrophorese).
Other Notes
Eine Einheit bildet 1 μMol H2O2 unter Oxidation von 1 μMol Cholin zu Betainaldehyd pro Minute bei pH 8,0 und 37 °C. Hinweis: Bei der Umwandlung von Cholin zu Betain durch Cholinoxidase werden 2 μMole H2O2 für jedes μMol Cholin gebildet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0044C4405S7897
description
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
description
recombinant, expressed in E. coli ≥12 units/mg protein
description
lyophilized powder, 8-20 units/mg solid
description
lyophilized powder, 25-50 units/mg solid
specific activity
≥10 units/mg solid
specific activity
≥12 units/mg protein
specific activity
8-20 units/mg solid
specific activity
25-50 units/mg solid
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for molecular biology, suitable for assay of choline
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)