Merck
P8250
Sigma-Aldrich
Peroxidase aus Meerrettich
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonym(e):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Meerrettichperoxidase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
horseradish
Qualitätsniveau
Typ
Type II
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Spezifische Aktivität
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Mol-Gew.
~44 kDa
Löslichkeit
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
Extinktionsverhältnis
RZ ≥1.8
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChIKey
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Horseradish peroxidase (HRP) wird aus Meerrettich (Amoracia rusticana) Wurzeln isoliert und ist innerhalb der Peroxidasen der Gruppe der Ferroprotoporpyhrine zuzuordnen. HRP besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entält vier Disulfidbrücken. Sie ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18%. Der Kohlenhydratanteil besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin - in Mengenverhältnissen abhängig vom Isoenzym. Ihr Molekulargewicht (~44 kDa) setzt sich aus der Polypeptidkette (33,890 Daltons), dem Hemin plus Ca2+ (~700 Daltons) und der Glykosylierung (~9,400 Daltons) zusammen. Es existieren zumindest sieben Isoenzyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von HRP ist in einem Bereich von pH 3 3.0 - 9.0.
Anwendung
Das Enzym wurde als Vergleich während des Peroxidaseassays von Extrakt aus reifen Wiesenschwingel-Blattspreiten verwendet. Es wird auch zum Messen der H2O2-Produktion verwendet.
Meerrettichperoxidase (HRP) wird aus Meerrettichwurzeln (Amoracia rusticana) isoliert. Sie wird in biochemischen Anwendungen wie Western Blots, ELISA und Immunhistochemie eingesetzt. Meerrettichperoxidase wird zur Amplifikation eines schwachen Signals und zur Steigerung der Nachweisbarkeit eines Zielmoleküls, z. B. eines Proteins, verwendet. Meerrettichperoxidase, Produkt P8250, wurde zur Untersuchung von nicht-oralen Antigenen bei entzündeter Gingiva und der Ebolavirusglykoproteintoxizität verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
HRP kann leicht mit Wasserstoffperoxid (H2O2) kombiniert werden, und der resultierende [HRP-H2O2]-Komplex kann ein breites Spektrum an Wasserstoffdonatoren oxidieren. Der optimale pH-Wert beträgt 6,0–6,5 und das Enzym ist bei einem pH-Wert im Bereich von 5,0–9,0 am stabilsten. HRP kann durch verschiedene Verfahren an Antikörper konjugiert werden, einschließlich durch Glutaraldehyd, Periodatoxidation, Disulfidbindungen und Amino- oder Thiol-gerichtete Vernetzungsmittel. Sie ist kleiner und stabiler als die Enzymmarkierungen β-Galactosidase und alkalische Phosphatase. Daher ist sie die begehrteste Markierung. Ihre Glykosylierung führt auch zu einer geringeren nichtspezifischen Bindung. Sie wird auch zum Nachweis von Glucose und Peroxiden in Lösung verwendet. Natriumazid, Cyanid, L-Cystein, Dichromat, Ethylenthioharnstoff, Hydroxylamin, Sulfid, Vanadat, p-Aminobenzoesäure sowie die Ionen Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ und Pb2+ hemmen die Enzymaktivität.
Wenn Meerrettichperoxidase mit einem Substrat inkubiert wird, erzeugt sie ein farbiges, fluorimetrisches oder lumineszierendes Derivat des markierten Moleküls, wodurch die Quantifizierung ermöglicht wird. Meerrettichperoxidase verringert das Maß der Hemmung in einem mutierten cydAB leicht.
Qualität
Vorausgehende Arbeiten zeigen, dass es mindestens fünf Isoenzyme enthält.
Einheitendefinition
Eine Pyrogalloleinheit bildet in 20 s bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Hinweis zur Analyse
Die RZ (Reinheitszahl) ist das Absorptionsratio A403/A275 bestimmt bei 0.5-1.0 mg/ml in deionisiertem Wasser. Es ist ein Mass für den Hämingehalt, nicht für die Enzymaktivität. Selbst Zubereitungen mit hoher RZ können eine tiefe Enzymaktivität haben.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen über Peroxidase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W E Bullock et al.
The Journal of experimental medicine, 165(1), 195-210 (1987-01-01)
The principal host cell of H. capsulatum (Hc) is the M phi within which the pathogenic yeast phase of the fungus multiplies during active disease. The initial interaction between Hc yeasts and M phi therefore is a crucial step in
S M Mallison et al.
Infection and immunity, 56(4), 823-830 (1988-04-01)
In vitro experimentation indicates that periodontitis-associated bacteria contain potent polyclonal B-cell activators (PBA). We reasoned that if PBA were operative in vivo, plasma cells specific for nonoral antigens should be present in the inflamed gingival tissues, which are characterized by
J W Macadam et al.
Plant physiology, 99(3), 872-878 (1992-07-01)
Cessation of cell expansion has been associated with cell wall cross-linking reactions catalyzed by peroxidase. This study utilized two genotypes of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) that differ in length of the leaf elongation zone to investigate the relationship between
Nancy J Sullivan et al.
Journal of virology, 79(1), 547-553 (2004-12-15)
Ebola virus infection causes a highly lethal hemorrhagic fever syndrome associated with profound immunosuppression through its ability to induce widespread inflammation and cellular damage. Though GP, the viral envelope glycoprotein, mediates many of these effects, the molecular events that underlie
Chuan Chiang-Ni et al.
Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi, 49(6), 837-842 (2015-02-05)
The phenotypic heterogeneity of the human pathogen Streptococcus pyogenes [group A streptococcus (GAS)] is associated with bacterial virulence variation. During invasive GAS infection, mutations in the two-component regulatory system covR/covS leads to increases in hyaluronic acid capsule production, virulence genes
Artikel
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protokolle
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Alle anzeigen