Merck
474790
Sigma-Aldrich
MG-132
A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Synonym(e):
Z-Leu-Leu-Leu-al, MG-132
Größe auswählen
1 MG
CHF 114.00
5 MG
CHF 312.00
20 MG
CHF 372.00
10 MG
CHF 422.00
CHF 114.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 114.00
5 MG
CHF 312.00
20 MG
CHF 372.00
10 MG
CHF 422.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H41N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 114.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Amino Acid Sequence
Z-Leu-Leu-Leu-al
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, reversibler und zellpermeabler Proteasom-Inhibitor (Ki = 4 nM). Reduziert den Abbau von ubiquitin-konjugierten Proteinen in Säugetierzellen und permeablen Hefestämmen durch den 26S-Komplex ohne deren ATPase- oder Isopeptidase-Aktivitäten zu beeinflussen. Aktiviert die c-Jun N-terminale Kinase (JNK1), die die Apoptose einleitet. Hemmt die Aktivierung von NF-κB (IC50 = 3 µM). Berichten zufolge erhöht es auch die Überlebensrate mesenchymaler Stammzellen nach ihrer Transplantation. Verhindert β-Sekretasespaltung. Eine 10-mM-Lösung (1 mg/210 µL) von MG-132 (Artikel- Nr. 474791) in DMSO ist ebenfalls erhältlich. Dieses Material ist durch HPLC zu ≥98 % rein. Ein Material mit ≥95 % Reinheit durch HPLC (Artikel- Nr. 474787) ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Proteasom
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 4 nM gegen Proteasom
Ziel-IC50: 3 µM gegen NF-κB-Aktivierung
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Leu-Leu-Leu-CHO
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Li, Z.W. et al. 2011. Sheng Li Xue Bao. 63, 525.
Steinhilb, M.L. et al., 2001. J. Biol. Chem.276, 4476.
Meriin, A.B. et al., 1998. J. Biol. Chem. 273, 6373.
Adams, J. und Stein, R., 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Klafki, H.W. et al., 1996. J. Biol. Chem.271, 2865.
Lee, D.H. und Goldberg, A.L., 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J. et al., 1996. Cell84, 769.
Jensen, T.J. et al., 1995. Cell 83, 129.
Read, M.A. et al., 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L. et al., 1994. Cell 78, 761.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neta Agmon et al.
Nucleic acids research, 48(1), 486-499 (2019-11-21)
Cross-species pathway transplantation enables insight into a biological process not possible through traditional approaches. We replaced the enzymes catalyzing the entire Saccharomyces cerevisiae adenine de novo biosynthesis pathway with the human pathway. While the 'humanized' yeast grew in the absence
Monika Chauhan et al.
Cell death & disease, 11(6), 441-441 (2020-06-10)
It is critical for the neuronal cell cycle to remain suppressed in terminally differentiated neurons as its activation results in aberrant cell cycle re-entry that causes neuronal apoptosis (CRNA), which has been observed in several neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease
Virginia De Cesare et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(4) (2021-01-23)
The reversibility of ubiquitination by the action of deubiquitinating enzymes (DUBs) serves as an important regulatory layer within the ubiquitin system. Approximately 100 DUBs are encoded by the human genome, and many have been implicated with pathologies, including neurodegeneration and
Annika Nerstedt et al.
Journal of lipid research, 61(2), 178-191 (2019-12-21)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) are emerging as leading causes of liver disease worldwide and have been recognized as one of the major unmet medical needs of the 21st century. Our recent translational studies in mouse
Katarzyna A Ludwik et al.
Cell reports, 32(3), 107931-107931 (2020-07-23)
In response to estrogens, estrogen receptor alpha (ERα), a critical regulator of homeostasis, is degraded through the 26S proteasome. However, despite the continued presence of estrogen before menopause, ERα protein levels are maintained. We discovered that ERK1/2-RSK2 activity oscillates during
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.