1136002
USP
Clindamycin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Clindamycin -hydrochlorid Monohydrat, (7S)-7-Chlor-7-Desoxylincomycin -hydrochlorid Monohydrat
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clindamycin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)[C@H](NC(=O)[C@H]2[N+H](C[C@@H](C2)CCC)C)[C@@H](Cl)C)C.[Cl-].O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
InChIKey
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)