Merck
C2250000
Clindamycin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin -hydrochlorid, Cleocin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H33ClN2O5S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.44
Beilstein:
4070786
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clindamycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
InChIKey
AUODDLQVRAJAJM-XJQDNNTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Clindamycin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Clindamycin ist ein halbsynthetisches Lincosamid-Antibiotikum, das aus Lincomycin hergestellt wird. Es hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Wasserstoffbindungsinteraktionen mit der rRNA-Komponente 23S der ribosomalen Untereinheit 50S und induziert damit die Auflösung des Peptidyl-t-RNA-Komplexes. Es wirkt antibakteriell gegen grampositive Kokken und antiprotozoisch gegen Taxoplasma.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Antibakterielles und antiprotozoisches Antibiotikum der Lincosamid-Klasse.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Michael C Jewett et al.
Molecular systems biology, 9, 678-678 (2013-06-27)
Purely in vitro ribosome synthesis could provide a critical step towards unraveling the systems biology of ribosome biogenesis, constructing minimal cells from defined components, and engineering ribosomes with new functions. Here, as an initial step towards this goal, we report
John W Barlow et al.
BMC veterinary research, 9, 28-28 (2013-02-13)
Treatment of subclinical mastitis during lactation can have both direct (individual animal level) and indirect (population level) effects. With a few exceptions, prior research has focused on evaluating the direct effects of mastitis treatment, and to date no controlled field
D Gonzalez et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(4), 429-437 (2014-06-21)
Clindamycin is commonly prescribed to treat children with skin and skin-structure infections (including those caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA)), yet little is known about its pharmacokinetics (PK) across pediatric age groups. A population PK analysis was performed in
Ronald N Jones et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 75(3), 304-307 (2013-01-30)
Dalbavancin (DAL) is an investigational lipoglycopeptide with a prolonged serum half-life allowing once weekly dosing. DAL potency was assessed in the 2011 SENTRY Antimicrobial Surveillance Program among 1555 isolates sampled from all 9 US Census regions. Monitored Gram-positive cocci included
Orli Megged et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(1), 27-30 (2013-03-15)
Resistance to macrolides in beta-hemolytic streptococci and Streptococcus pneumoniae arises primarily due to Erm(B) or Mef(A). Erm(B) typically confers high level resistance to macrolides, lincosamides and streptogramin B (MLSB phenotype), whereas Mef(A) confers low level resistance to macrolides only (M