Merck
C2269000
Clindamycinphosphat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clindamycin-2-Phosphat, Clindamycin-2-dihydrogenphosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34ClN2O8PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clindamycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChIKey
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Clindamycin phosphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsspektrum: Gram-positive Kokken und Taxoplasma. Besonders aktiv gegen anaerobe Bakterien.
Wirkmechanismus: Hemmt die Proteinsynthese in Bakterien durch Bindung der 50S ribosomalen Untereinheit
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Antibakterielles und antiprotozoales Antibiotikum der Lincosamid-Klasse.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Asuka Munehiro et al.
The Journal of dermatological treatment, 23(3), 172-176 (2011-07-16)
Cosmetic moisturisers were applied to one side of the face of 18 male Japanese patients with acne vulgaris who were treated with a topical administration of adapalene and clindamycin phosphate gels. We assessed the alleviating effect of the moisturisers on
L Babayeva et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 25(3), 328-333 (2010-07-30)
No single effective topical treatment is available for treating all pathogenic factors causing acne vulgaris (AV). Salicylic acid (SA), tretinoin (all-TRA) and clindamycin phosphate (CDP) are known to to be effective agents depending on their comedolytic and anti-inflammatory properties. To
Shao-Min Wang et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(6), 899-906 (2009-02-18)
A simple high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometric (HPLC/ESI-MS/MS) method has been developed for the rapid identification of clindamycin phosphate and its degradation products or related impurities in clindamycin phosphate injection. Detection was performed by quadrupole time-of-flight mass spectrometry
C Hascicek et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 77(1), 116-121 (2010-11-23)
The aim of this work was to study the clindamycin release kinetics from floating delivery systems consisting of two modules assembled in void configuration, according to the modified release technology platform known as Dome Matrix®. Two modules differently shaped, i.e.
Michael T Jarratt et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 11(3), 318-326 (2012-03-08)
Topical combination therapy containing a retinoid and an antimicrobial is an effective treatment for acne vulgaris. To evaluate the efficacy and safety of a new topical formulation containing clindamycin phosphate 1.2% and tretinoin 0.025% solubilized in an aqueous-based gel (CT