Fortfahren mit
V2002
Vancomycin -hydrochlorid aus Streptomyces orientalis
≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Synonym(e):
Vancomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 102.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 155.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 573.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’330.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1485.71
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282703
Beilstein/REAXYS Number:
3704657
CHF 102.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces orientalis
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
color
, off-white to brown or White to orange-brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
Vancomycin ist ein nicht-ribosomales Glycopeptid-Antibiotikum, das durch seine verzweigte, trizyklische und glykosylierte Struktur gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zu Beta-Lactam-Antibiotika hemmt Vancomycin die bakterielle Zellwandsynthese in einem früheren Stadium. Sein Wirkungsspektrum richtet sich primär gegen aerobe und anaerobe grampositive Bakterien und umfasst eine große Auswahl an Isolaten, einschließlich derer, die eine Resistenz gegen β-Lactame aufweisen. Vancomycin ist besonders wirksam gegen grampositive Organismen wie Clostridium difficile, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Staphylococcus epidermidis, Actinomyces-Spezies und Lactobacillus-Spezies. Es zeigt eine außergewöhnliche Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA). Darüber hinaus ist Vancomycin ein wertvolles Hilfsmittel zur Verhinderung der Proliferation bakterieller Kontaminanten in Untersuchungen im Rahmen der Zellbiologie und Biochemie.
Application
Anwendungsgebiete von Vancomycin-Hydrochlorid aus Streptomyces orientalis:
  • In der Forschung zu den Auswirkungen der Antibiotika-induzierten Depletion von Firmicutes und Bacteroidetes auf die Dysregulation der Energiehomöostase bei Adipositas[1]
  • In der Forschung von nicht-O157-Shiga-Toxin-produzierenden Escherichia coli-Isolaten von Rinderfarmen
  • In der Erforschung der Antibiotika-Empfindlichkeit von Bifidobacterium-Stämmen in verschiedenen Organismen
Biochem/physiol Actions
Vancomycin ist ein Glycopeptid-Antibiotikum, das die bakterielle Zellwandbiosynthese auf der Ebene der Peptidoglycan-Biosynthese blockiert. Es hemmt den Einbau von terminalen D-Alanyl-D-Alanin-Gruppen der NAM/NAG-Peptide. Es ist gegen grampositive Bakterien wirksam. Außerdem verändert Vancomycin die Bakterien-Zellmembran-Permeabilität und die RNA-Synthese.
Vancomycin übt seine antibakteriellen Wirkungen aus, indem es nichtkovalente Bindungen mit Undecaprenyl-(muramyl-glucosaminyl-)pentapeptid bildet, einem wichtigen Vorläufer bei der Biosynthese von bakteriellen Zellwänden. Diese Wechselwirkung unterbricht die Synthese von Peptidoglykan und beeinträchtigt die Transglycosylierung und die Transpeptidierung, die für die Konstruktion der bakteriellen Zellwand unerlässlich sind. Folglich ist die Integrität der Zellwand beeinträchtigt, was zu einer Zelllyse führt. Darüber hinaus erhöht Vancomycin die Permeabilität der bakteriellen Zellwand und behindert die RNA-Synthese.
Wirkungsweise: Hemmt den Einbau von terminalen D-Alanyl-D-Alanin-Gruppen der NAM/NAG-Peptide.
Antimikrobielles Spektrum: Wirkt gegen grampositive Bakterien.
Features and Benefits
  • Wirksam gegen eine Vielzahl von grampositiven Bakterien, einschließlich MRSA
  • Häufige Verwendung in der Zellbiologie und in biochemischen Anwendungen
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94747V1130V8138
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
concentration
-
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Are physiological solutions of vancomycin stable at -20 °C? 
    1 answer
    1. The stability of this product in solution at -20°C has not been investigated. However, commerially available vacomycin solutions for therapeutic use, such as Firvanq, specifically state 'do not freeze'.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the retest period for Product V2002, Vancomycin?
    1 answer
    1. At this time, Product No. V2002 is assigned a retest period of 2 years from the quality control release date. This interval may change if we are able to collect sufficient data from future retesting.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is Product V2002, Vancomycin, soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/ml), forming a clear, colorless to faint yellow solution. It is also moderately soluble in methanol, but insoluble in the higher alcohols, acetone, and ether. Low concentrations of urea increase the solubility in neutral aqueous solutions, and ammonium sulfate and sodium chloride precipitate the antibiotic from acidic solutions.
      Helpful?
  7. How long are Product V2002, Vancomycin, solutions stable for?
    1 answer
    1. Solutions of vancomycin in physiological solutions such as 0.9% saline and 5% glucose are stable for 17 days at 24 °C and 63 days and 5 °C and -10 °C.