Merck
S5761
Sigma-Aldrich
Natriumbicarbonat
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Lineare Formel:
NaHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.01
Beilstein:
4153970
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Qualität
for molecular biology
300
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
99.5-100.5%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH-Wert
6.8-7.4
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Löslichkeit
water: soluble 100 mg/mL
Dichte
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumbicarbonat wird verbreitet als physiologischer Puffer in Zellkulturanwendungen eingesetzt. Der pKa-Wert für Bicarbonat <-> Carbonsäure-Reaktionen beträgt 6,4. Der pKa-Wert für Bicarbonat <-> Carbonat-Reaktionen beträgt 10,3. Natriumbicarbonat verfügt über zwei pKa-Werte: 6,4 und 10,3. Es wird verbreitet als physiologischer Puffer in In-vitro-Anwendungen eingesetzt.
Anwendung
Natriumbicarbonat wird verwendet:
  • als Komponente in Kultursystemen für Rinderembryonen während der In-vitro-Reifung, -Befruchtung und -Kultivierung (IVMFC)
  • als Komponente von einer 1:1-Mischung von Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium und Ham′s Nährstoffmischung F-12 bei der Kultivierung von bovinen mikrovaskulären Endothelzellen
  • als Komponente von ITS (Insulin-Transferrin-Selenit)-Medium während der Isolierung von Dopamin-Neuronen aus humanen embryonalen Stammzellen
  • als Komponente eines Mediums zur Kultivierung von humanen embryonalen Nierenzellen
  • als Komponente von Beltsville-Auftaulösung zur Spermaverdünnung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
L Keskintepe et al.
Biology of reproduction, 55(2), 333-339 (1996-08-01)
The objective was to establish an in vitro system in which bovine oocytes can be matured, fertilized, and cultured up to the blastocyst stage without support of serum, BSA, or somatic cells. Media consisted of modified tissue culture medium 199
E Meyer et al.
The European journal of neuroscience, 11(3), 1105-1108 (1999-04-02)
The human slow poke (hSlo) K+ channel was tagged with GFP (green fluorescent protein) at the N-terminus of its alpha-subunit. The fusion protein was expressed transiently in HEK293 cells; it formed functional voltage-gated channels as shown by whole cell patch-clamp
K Okuda et al.
Biology of reproduction, 61(4), 1017-1022 (1999-09-24)
There is sufficient evidence to prove that tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) modulates bovine corpus luteum (CL) function. Our previous study demonstrated that functional TNFalpha receptors are present on luteal cells in bovine CL throughout the estrous cycle. The purpose
M Solís et al.
Research in veterinary science, 83(3), 403-409 (2007-03-21)
Porcine rubulavirus (PoRV), also known as blue eye disease (BED) of swine, causes respiratory and reproductive problems in pigs at several developmental stages. To study the effect of PoRV infection on semen production, five boars were infected with 1 x
Chang-Hwan Park et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 407, 311-322 (2008-05-06)
In this chapter, we introduce a co-culture protocol for human embryonic stem (hES) cell differentiation in which dopamine (DA) neurons with midbrain-specific markers are efficiently derived. Human ES cells on a feeder layer of stromal cells are induced to differentiate
Artikel
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).