Merck
1009005
USP
Acetylcystein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Acetyl-L-Cystein, LNAC, NAC
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.19
Beilstein:
1724426
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetylcysteine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChIKey
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Acetylcystein ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Standard-Stammlösungen für den Assay mittels Flüssigchromatographie in Verbindung mit einem UV-Detektor gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Acetylcysteine Solution
  • Acetylcysteine
  • Acetylcysteine Compounded Solution
Biochem./physiol. Wirkung
Antioxidans und mukolytisches Agens. Erhöht den zellulären Pool an Radikalfängern. Apoptose verhindernde Wirkung in neuronalen Zellen und Apoptose induzierende Wirkung in glatten Muskelzellen wurde beobachtet. Inhibiert HIV Replikation. Fungiert möglicherweise als Substrat für mikrosomale Glutathion-Transferase.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind nur für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere gedacht und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jedweder Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Acetylcysteine Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 27(3), 82-82 (2020)
Acetylcysteine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 31(3), 82-82 (2020)
Acetylcysteine Compounded Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(2), 83-83 (2020)
Michael Berk et al.
Trends in pharmacological sciences, 34(3), 167-177 (2013-02-02)
N-Acetylcysteine (NAC) targets a diverse array of factors germane to the pathophysiology of multiple neuropsychiatric disorders including glutamatergic transmission, the antioxidant glutathione, neurotrophins, apoptosis, mitochondrial function, and inflammatory pathways. This review summarises the areas where the mechanisms of action of
Eduesley Santana-Santos et al.
The Annals of thoracic surgery, 97(5), 1617-1623 (2014-03-25)
The renoprotective effect of N-acetylcystein in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery is controversial. We assessed the renoprotective effect of the highest dose of N-acetylcystein sanctioned for clinical use in a prospective, double-blind, placebo-controlled study including 70 chronic kidney