Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 144.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 580.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
N-Acetylcysteinamid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL, DMSO: >40 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(N)=O
InChI
1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
UJCHIZDEQZMODR-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetylcystein-Amid wird wie folgt verwendet:
- zum Schutz von pigmentiertem Netzhaut-Epithel (RPE) vor oxidativem Stress
- zum Nachweis, dass eine gesteigerte Expression des Zelladhäsionsmoleküls 4 (CADM4) in Oligodendrozyten die Myelinisation hemmt
- zum Schutz von Zellen vor einer von Shikonin und Erlotinib/Gefitinib induzierten Apoptose
- als Komponente verschiedener Kulturmedien
Als Antioxidationsmittel zum Abbau von oxidativem Stress im Gehirn von mutierten, homozygoten Drosophila-Spermin-Synthase(dSms e/e)-Fliegen und Melanomzellen.
Biochem/physiol Actions
N-Acetylcystein-Amid ist ein membranpenetrierendes Antioxidationsmittel mit entzündungshemmender Wirkung durch die Regulierung der Aktivierung von NF-κB und HIF-1α und die Modulation von ROS.
N-Acetylcysteinamid ist ein membranpenetrierendes Antioxidationsmittel mit entzündungshemmender Wirkung durch die Regulierung der Aktivierung von NF-κB und HIF-1α und die Modulation von ROS. Diese Verbindung passiert mühelos Zellmembranen, füllt intrazelluräres GSH wieder auf und verteidigt die Zelle gegen oxidativen Stress. Im Gegensatz zu DTT kann AD4 intrazelluläres GSSG direkt und ohne Beteiligung der Glutathionperoxidase zu GSH reduzieren. Dieser direkte Thiolaustausch könnte eine schützende Wirkung haben. Diese Verbindung eignet sich potenziell für die Erforschung von Behandlungsmethoden bei der Neurodegeneration, der Strahlenexposition und anderen durch Oxidation vermittelten gesundheitlichen Störungen.
Other Notes
Dieses Produkt ist hydroskopisch und luftempfindlich.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description >98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥20 mg/mL, DMSO: >40 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: 16 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?