Wichtige Dokumente
1161509
USP
L-Cystein -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cysteine
Form
powder
Hersteller/Markenname
USP
Löslichkeit
water: 100 g/L at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChIKey
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)