Merck
106425
Millipore
N-Acetyl-L-Cystein
Mucolytic agent and thiol-based antioxidant that has a protective effect against oxygen free radicals in early septic shock.
Synonym(e):
N-Acetyl-L-Cystein, LNAC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Kationenspuren
Fe: ≤20 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
SCC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein mukolytisches Mittel und thiolbasiertes Antioxidans. Steigert den zellulären Speicher von freien Radikalfängern. Hemmt die HIV-Replikation. Verhindert den apoptotischen Tod von neuronalen Zellen. Gegengift für Acetaminophen-Vergiftung. Kann als Substrat für mikrosomale Glutathiontransferase dienen. Leitet die Apoptose in glatten Muskelzellen von Menschen und Ratten ein.
Mukolytisches Mittel und thiolbasiertes Antioxidans, das bei frühem septischem Schock eine schützende Wirkung gegen sauerstofffreie Radikale aufweist. Steigert zelluläre Speicher von freien Radikalfängern. Inhibitor der HIV-Replikation. Kann als Substrat für mikrosomale Glutathiontransferase dienen. Leitet die Apoptose in glatten Muskelzellen von Menschen und Ratten ein.
Anwendung
  • Chlorpyrifos-induced suppression of the antioxidative defense system leads to cytotoxicity and genotoxicity in macrophages: Diese Studie unterstreicht die Schutzfunktion von N-Acetyl-L-Cystein gegen Chlorpyrifos-induzierte oxidative Schäden in Makrophagen und seine Bedeutung bei der Minderung der Pestizidtoxizität (Lu et al., 2024).
  • N-Acetyl-L-Cysteine Attenuates Titanium Dioxide Nanoparticle (TiO2 NP)-Induced Autophagy in Male Germ Cells: In dieser Studie wird untersucht, wie N-Acetyl-L-Cystein den Autophagie-Effekt, den Titandioxid-Nanopartikel in männlichen Keimzellen hervorrufen, mindern kann. Die Ergebnisse deuten auf Einsatzmöglichkeiten von N-Acetyl-L-Cystein in der Reproduktionsmedizin hin (Shin et al., 2024).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Ortolani, O., et al. 2000. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 161, 1907.
Tsai, J.C., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 3667.
Ferrari, G., et al. 1995. J. Neurosci.15, 2857.
Weinander, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 71.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable