Merck
A0150000
Acetylcystein
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Acetyl-L-Cystein, LNAC, NAC
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.19
Beilstein:
1724426
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetylcysteine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChIKey
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Acetylcysteine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Antioxidans und mukolytisches Agens. Erhöht den zellulären Pool an Radikalfängern. Apoptose verhindernde Wirkung in neuronalen Zellen und Apoptose induzierende Wirkung in glatten Muskelzellen wurde beobachtet. Inhibiert HIV Replikation. Fungiert möglicherweise als Substrat für mikrosomale Glutathion-Transferase.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna M Sadowska
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(3), 127-135 (2012-03-01)
To develop an efficient therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), N-acetylcysteine (NAC) has been tested as a medication that can suppress various pathogenic processes in this disease. NAC is a thiol compound, which provides sulfhydryl groups. NAC can act
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Luigi Franchi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(8), 4214-4222 (2014-09-17)
The nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor pyrin domain-containing 3 (Nlrp3) inflammasome plays an important role in inflammation by controlling the maturation and secretion of the cytokines IL-1β and IL-18 in response to multiple stimuli including pore-forming toxins, particulate matter, and ATP.
M L A Sivilotti et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(9), 855-863 (2013-10-19)
Haemodialysis is sometimes used for patients with massive acetaminophen overdose when signs of "mitochondrial paralysis" (lactic acidosis, altered mental status, hypothermia and hyperglycaemia) are present. The role of haemodialysis is debated, in part because the evidence base is weak and
Eduesley Santana-Santos et al.
The Annals of thoracic surgery, 97(5), 1617-1623 (2014-03-25)
The renoprotective effect of N-acetylcystein in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery is controversial. We assessed the renoprotective effect of the highest dose of N-acetylcystein sanctioned for clinical use in a prospective, double-blind, placebo-controlled study including 70 chronic kidney