Merck
A0152000
Acetylcystein-Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N′-Diacetyl-L-cystin, NSC 203780
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetylcysteine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(SCC(NC(=O)C)C(=O)O)CC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
YTPQSLLEROSACP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances in acetylcysteine using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0967 of European Pharmacopeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Wågberg et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 299(1), 76-82 (2001-09-19)
Oxidation of lipoprotein-derived lipids is generally accepted to be important in atherogenesis, and lipophilic antioxidants have been suggested as potential antiatherosclerotic agents. The antiatherogenic effects observed by certain antioxidants, especially probucol, in different animal models support this suggestion. There are
Acetylcysteine
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4900-4901 (2021)
Knut Pettersson et al.
Cardiovascular drug reviews, 21(2), 119-132 (2003-07-09)
Inflammatory processes in the arterial wall are important in atherogenesis. The present review discusses the development of DiNAC as a potential new treatment modality for atherosclerosis related diseases. DiNAC, N,N'-diacetyl-L-cystine, is the disulphide dimer of N-acetyl cysteine, NAC. It was
Sheila A Doggrell
Expert opinion on investigational drugs, 11(5), 717-720 (2002-05-09)
Not all antioxidants reduce atherosclerosis. This may be because atherosclerosis has an autoimmune, inflammatory pathogenesis. As probucol is both an antioxidant and an immunomodulatory drug, it may be the immunomodulatory effect that underlies its ability to reduce atherosclerosis. N,N-Diacetyl-L-cystine is
Knut S Pettersson et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 100(1), 36-42 (2007-01-12)
N,N-diacetyl-L-cystine (DiNAC), a novel immunomodulator, stimulates contact sensitivity/delayed type hypersensitivity reactions in mice induced by oxazolone and reduces atherosclerosis in Watanabe heritable hyperlipidaemic (WHHL) rabbits. Forty-week-old WHHL rabbits were given DiNAC (3 micromol/kg per day) for 8 weeks, and endothelium-mediated