T3694
Tetanus toxin C fragment from Clostridium tetani
Synonym(e):
TTC
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)