Y0503
Y-27632 -dihydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
ROCK-Inhibitor Y-27632, Y-27632 2HCl, (R)-(+)-trans-4-(1-Aminoethyl)-N-(4-pyridyl)cyclohexancarboxamid -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +3.0 to +5.0°, c = 1.0 in methanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 14 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.C[C@@H](N)[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11-,12-;;/m1../s1
InChIKey
IDDDVXIUIXWAGJ-LJDSMOQUSA-N
Angaben zum Gen
human ... ROCK1(6093) , ROCK2(9475)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Nährmediumzusatz in der Kultur von Organoiden des duktalen Adenokarzinoms des Pankreas
- Zur Hemmung der Ras-Homolog-Genfamilie (Rho)-Kinase in embryonalen Stammzellen der Maus
- Bei der Hemmung der Rho-assoziierten Proteinkinase (ROCK) in humanen embryonalen Stammzellen und humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs)
- Y-27632 Dihydrochlorid wird als Ergänzung des E8-Mediums eingesetzt, um die In-vitro- Differenzierung humaner pluripotenter Stammzellen zu fördern
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Verwandter Inhalt
Die Abfrage von Protein-Signalwegen ist ein grundlegender Bestandteil der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln. Erfahren Sie mehr über die Analyse von Protein-Signalwegen, einschließlich des Screenings von Substanzbibliotheken, der Untersuchung von Protein- und Enzymaktivitäten und der Modulation von Protein-Signalwegen mit kleinen Molekülen.
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.