Merck
A7030
Sigma-Aldrich
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.27
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Ursprung
USA origin
Gehalt an freien Fettsäuren
≤0.02%
Methode(n)
ELISA: suitable
blood typing: suitable
ligand binding assay: suitable
Verunreinigungen
essentially globulin free
Verlust
≤5%
pH-Wert
7
Löslichkeit
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
protease ≤0.005 U/mg
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Rinderserumalbumin ist ein Modellprotein in verschiedenen Studien und besteht aus 583 Aminosäuren. Es ist ein wasserlösliches Protein mit einem Molekulargewicht von 66,4 kDa. Sechs α-Helices bilden drei homologe Domänen von BSA. Je nach pH-Wert durchläuft es eine reversible konformative Isomerisierung. Die native Struktur des Proteins wird bei Erhitzung reaktiv und flexibel.
Anwendung
Rinderserumalbumin wurde verwendet:
  • als Bestandteil von Medien zur Differenzierung humaner pluripotenter Stammzellen
  • im Enzym-Immunoassay (ELISA) und Sandwich-ELISA
  • zur Permeabilisierung fetaler Kortikalzellen
Dieses A7030 BSA wurde spezifisch als eine Komponente von Blockierungspuffer in einem Peptid-basierten ELISA zur Analyse von COVID-19/SARS-CoV-2-Proben eingesetzt (Poh, C.K. et al., Nat. Commun., 11(1), 2806 (2020)).
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hitzeschockfraktioniert
  • Protease-frei
  • Fettsäuren-frei
  • Weitgehend Globulin-frei
Angaben zur Herstellung
Hergestellt durch Hitzeschockfraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xueying Zhao et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-08-03)
Diabetic nephropathy is increasingly recognized as a major contributor to kidney failure in patients with obesity and type 2 diabetes. This study was designed to identify the molecular mediators of kidney injury associated with metabolic syndrome with or without hyperglycemia.
Hiroyuki Shinto et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 270-277 (2019-06-04)
It is very important to examine carefully the potential adverse effects of engineered nanoparticles (NPs) on human health and environments. In the present study, we have investigated the impact of interfacial serum proteins on the cell membrane disruption induced by
Fixed single-cell transcriptomic characterization of human radial glial diversity
Elliot R Thomsen
Nature Methods, 13(1), 87-93 (2016)
Phosphorylated fraction of H2AX as a measurement for DNA damage in cancer cells and potential applications of a novel assay
Jiuping Ji
PLoS ONE (2017)
Human pluripotent stem cell-derived acinar/ductal organoids generate human pancreas upon orthotopic transplantation and allow disease modelling.
Hohwieler M
Gut, 66(3), 473-486 (2017)