Merck
D0564
Sigma-Aldrich
Diphtheria Toxin
from Corynebacterium diphtheriae, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, protein synthesis inhibitor
Synonym(e):
DTx
Größe auswählen
1 MG
CHF 1’210.00
CHF 1’210.00
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 1’210.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 1’210.00
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Diphterietoxin aus Corynebacterium diphtheriae, lyophilized powder, Product is in unnicked form
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Diphtherietoxin kann als Toxinelement bei der Konstruktion eines Immuntoxins für die zellspezifische Zytotoxizität verwendet werden. Die Translokationsdomäne der bakteriellen Toxine mit natürlichem Endosomen-Fluchtmechanismus wird für die Entwicklung effizienter nichtviraler Vektoren für Anwendungen in der Gentherapie verwendet.
Anwendung
Diphtherietoxin aus Corynebacterium diphtheriae wird wie folgt verwendet:
  • zur Depletion von Mikroglia, um posttraumatische Belastungsstörung bei Mäusen zu untersuchen[1]
  • als intraperitoneale Injektion in transgenen Mäusen, um die Hybride nach der Fusion von transplantierten hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen (HSPC) bei der Ablation zu selektieren[2]
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die auf die Eosinophillinie festgelegten Vorläuferzellen in einem eosinophildefizienten Mäusestamm (iPHIL)[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Diphtherietoxin ist ein bakterielles Toxin, das aus Corynebacterium diphtheriae erzeugt wird. Es enthält drei Domänen, die intrazelluläre Wirkungen aufweisen. Die Domänen sind an der Vergiftung der Zelle, der Zelloberflächenbindung und Internalisierung in Endosomen, der Translokation durch die Endosommembran in das Zytosol und die Hemmung der zellulären Proteinsynthese beteiligt. Diphtherietoxin ist nützlich zum Entwickeln von biotechnologischen Werkzeugen und Therapeutika.[4] Es hemmt die Proteinsynthese, indem es die Ribosylierung des Zielproteins durch Adenosindiphosphat (ADP) in Eukaryoten katalysiert.[5]
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver, das Tris und EDTA enthält.
Rekonstituierung
Jede mit 0,5 ml sterilem destilliertem Wasser rekonstituierte Flasche enthält ~1 mg Diphtherietoxin in 0,01 M Tris und 0,001 M Na2EDTA, pH 7,5.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biology and molecular epidemiology of diphtheria toxin and the tox gene
The Journal of Infectious Diseases, 181 (2000)
S M Yellon et al.
Biology of reproduction, 100(5), 1386-1394 (2019-01-11)
To test the hypothesis that macrophages are essential for remodeling the cervix in preparation for birth, pregnant homozygous CD11b-dtr mice were injected with diphtheria toxin (DT) on days 14 and 16 postbreeding. On day 15 postbreeding, macrophages (F4/80+) were depleted
Diphtheria toxin
The Comprehensive Sourcebook of Bacterial Protein Toxins (2015)
Benjamin J Vakoc et al.
Nature medicine, 15(10), 1219-1223 (2009-09-15)
Intravital multiphoton microscopy has provided powerful mechanistic insights into health and disease and has become a common instrument in the modern biological laboratory. The requisite high numerical aperture and exogenous contrast agents that enable multiphoton microscopy, however, limit the ability
Allah Nawaz et al.
Nature communications, 8(1), 286-286 (2017-08-19)
Adipose tissue resident macrophages have important roles in the maintenance of tissue homeostasis and regulate insulin sensitivity for example by secreting pro-inflammatory or anti-inflammatory cytokines. Here, we show that M2-like macrophages in adipose tissue regulate systemic glucose homeostasis by inhibiting
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How long is the lyophilized DT stable for if kept in its original packaging at 4C?
    1 answer
    1. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. This product falls under that category. The specification sheet is available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/872/957/D0564-BULK________SIGMA____.pdf
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. What is recommend for reconstituting the product for injection in mice via ip injection? The product instructions advise using sterile distilled water, but the product also contains Tris and EDTA. Most references and research articles recommend using PBS for reconstitution. I am concerned that water might be too hypotonic for the mice and may cause their cells to rupture, but I'm not sure whether the Tris and EDTA can prevent that.
    1 answer
    1. No test has been conducted on this product for intraperitoneal injection. However, for intraperitoneal injection in mice, normal saline solution appears to be effective as a delivery solvent
      Helpful?
  3. How is Product D0564-1MG, Diphtheria Toxin, packaged?
    1 answer
    1. Product D0564-1MG, Diphtheria Toxin, is packaged in a small serum vial with a rubber or silicone septum and aluminum crimp top. The product can be reconstituted in the vial by piercing the septum with a syringe fitted with a stainless steel needle.
      Helpful?
  4. How stable is Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae, at low concentration?
    1 answer
    1. For assays employing low concentration of the toxin, the use of a carrier protein like serum albumin is recommended.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae?
    1 answer
    1. This product is soluble in water.  Reconstitute with the volume of water described under Description on our website page for D0564.
      Helpful?
  6. What is the molecular weight of Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae?
    1 answer
    1. In the presence of a reducing agent, on SDS gels, this preparation migrates as a major band of approx. mw 63,000 Daltons (corresponding to thte intact toxin) and two faster more lightly stained bands of approx. MW 39,000 and 24,000 Daltons (corresponding to the B and A fragments, respectively). Based on this method, the extent of the degree of nicking in this preparation is estimated to be less than 5%.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the solution stability of Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae?
    1 answer
    1. Once the product is reconstituted in water, the solution may be stored in aliquots at -20°C. Avoid freeze-thawing. Long-term storage in the refrigerator at 2-8°C is not recommended.