582235
Tetanustoxin, C-Fragment, Clostridium tetani – Calbiochem
The C-terminal binding portion of the heavy chain of tetanus toxin.
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
sterile distilled water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Nützlich für Bindungsstudien
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Williamson, L.C., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 770.10.
Evinger, C. und Erichsen, J.T. 1986. Brain Res.380, 383.
Helting, T.B. and Zwisler, O. 1977. J. Biol. Chem.252, 187.
Matsuda, M. and Yoneda, M. 1977. Biochem. Biophys. Res. Commun.77, 268.
WGK
WGK 3