Merck
I7378
Sigma-Aldrich
Indomethacin
98.5-100.5% (in accordance with EP), powder or crystals, COX inhibitor
Synonym(e):
1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indol-Essigsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 92.30
10 G
CHF 166.00
25 G
CHF 331.00
100 G
CHF 617.00
CHF 92.30
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 92.30
10 G
CHF 166.00
25 G
CHF 331.00
100 G
CHF 617.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.79
Beilstein:
497341
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 92.30
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Indomethacin, 98.5-100.5% (in accordance with EP)
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
98.5-100.5% (in accordance with EP)
Form
powder or crystals
Verlust
≤0.5% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
158-162 °C
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
SMILES String
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChIKey
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Indomethacin hemmt die Enzyme Cyclooxygenase 1 und 2. Indomethacin verursacht Nebenwirkungen in Gastrointestinaltrakt, Nieren und Cerebrum. Indomethacin ist gemeinsam mit Ibuprofen ein effektives Therapeutikum für die Behandlung von persistierendem Ductus arteriosus (PDA) bei Säuglingen mit Atemnotsyndrom.[1] Rektal verabreichtes Indomethacin ist wirkungsvoll in der Behandlung von Pankreatitis, die durch endoskopisch retrograde Cholangiografie (ERCP) induziert wurde.[2]
Anwendung
Indomethacin hat folgende Anwendungen:
  • als Medienzusatz in osteogenen und adipogenen Differenzierungsassays an Knochenmark-Stammzellen des Menschen[3]
  • als Medienzusatz in Kulturen von Fruchtwasser-Stammzellen von Rindern (BAFSCs)[4]
  • Zur Hemmung von Prostaglandin E2 (PGE2) in T-Zellen[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Cyclooxygenase (COX)-Inhibitor, der relativ selektiv auf COX-1 ist
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie hier, um weitere Produkte für die ADME-Tox-Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Prostanoid Receptors im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A comparison of ibuprofen and indomethacin for closure of patent ductus arteriosus
Van Overmeire B, et al.
The New England Journal of Medicine, 343(10), 674-681 (2000)
Therapeutic potential of amniotic fluid stem cells to treat bilateral ovarian dystrophy in dairy cows in a subtropical region
Chang LB, et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 53(2), 433-441 (2018)
Effectiveness of the use of Rectal Indometacin in the prevention of post-CPRE pancreatitis in the Naval Medical Center.
Islava EE, et al.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MULTIDISCIPLINARY RESEARCH, 5(11), 44-51 (2018)
Suppression of T cells by mesenchymal and cardiac progenitor cells is partly mediated via extracellular vesicles
van den Akker F, et al.
Heliyon, 4(6), e00642-e00642 (2018)
Modulation of miRNAs by Vitamin C in Human Bone Marrow Stromal Cells
Kolhe R, et al.
Nutrients, 10(2), 186-186 (2018)
Artikel
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I dissolve this product?
    1 answer
    1. The product is soluble at 50mg/mL of Ethanol. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
      Helpful?
  2. What is the storage temperature for this product?
    1 answer
    1. This product is stored in room temperature.