Merck
709719
Sigma-Aldrich
3,3′,5′-Trijodthyronin-(diiodophenyl-13C6) -hydrochlorid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
Reverse T3-13C6 -hydrochlorid
Größe auswählen
1 MG
CHF 856.00
5 MG
CHF 3’880.00
CHF 856.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 856.00
5 MG
CHF 3’880.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
693.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 856.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8;/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i5+1,6+1,8+1,10+1,11+1,14+1;
InChIKey
YCBXNJGXKMWFLL-UKPPHBCASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)