Merck
S9626
Sigma-Aldrich
Sulfatase aus Helix pomatia
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
Synonym(e):
Aryl-Sulfatase aus Helix pomatia, Arylsulfat-Sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Größe auswählen
5000 UNITS
CHF 70.20
10000 UNITS
CHF 75.60
100000 UNITS
CHF 371.00
CHF 70.20
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5000 UNITS
CHF 70.20
10000 UNITS
CHF 75.60
100000 UNITS
CHF 371.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 70.20
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
Type H-1
Qualitätsniveau
Form
powder
sulfatase activity
≥10,000 units/g solid
secondary activity
≥300 unit/mg solid β-glucuronidase (at pH 5.0)
Mol-Gew.
~85 kDa by gel filtration
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Sulfatase aus Helix pomatia wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Probenextraktion[1]
  • Sulfatase-Assays[2]
  • enzymatische Hydrolyse[3]
  • Extraktherstellung für die Glucosinolatanalyse[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Sulfatase aus Helix pomatia erleichtert die Synthese von Thiohydroximaten.[5] Sie hydrolysiert β-Naphthylsulfat viel schneller als a-Naphthylsulfat und weist Regiospezifität bei der Hydrolyse von ortho- und para-substituierten Phenylsulfaten auf.[6]
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat pro Stunde bei pH-Wert 5,0 und 37 °C(30-min-Assays).
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Use of diabetic test kits to assess the recovery of glucosinolates during isolation of canola protein
Ser W Y, et al.
Food Sci. Technol., 41(5), 934-941 (2008)
Simultaneous analysis of several non-steroidal anti-inflammatory drugs in human urine by high-performance liquid chromatography with normal solid-phase extraction
Hirai T, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 692(2), 375-388 (1997)
Glucosinolate enhancement in cabbage induced by jasmonic acid application.
Fritz, V. A., Justen, V. L., Bode, A. M., Schuster, T., & Wang, M.
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 45, 1188-1191 (2010)
Ivica Blažević et al.
Phytochemistry, 169, 112100-112100 (2019-11-28)
The glucosinolates (GSLs) is a well-defined group of plant metabolites characterized by having an S-β-d-glucopyrano unit anomerically connected to an O-sulfated (Z)-thiohydroximate function. After enzymatic hydrolysis, the sulfated aglucone can undergo rearrangement to an isothiocyanate, or form a nitrile or
A single monooxygenase, ese, is involved in the metabolism of the organochlorides endosulfan and endosulfate in an Arthrobacter sp.
Weir K M, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 72(5), 3524-3530 (2006)
Protokolle
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Can Sulfatase S9626 be dissolved in 0.2% NaCl?
    1 answer
    1. Solubility in 0.2% NaCl has not been tested for this product.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How is Product S9626, Sulfatase from helix pomatia, prepared?
    1 answer
    1. This enzyme is isolated by acetone fractionation.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Product S9626, Sulfatase from Helix pomatia?
    1 answer
    1. Prior to determining the activity of this enzyme, Sigma reconstitutes it in 0.2% (w/v) sodium chloride.
      Helpful?
  5. Does Product S9626, Sufatase from Helix pomatia, contain B-Glucuronidase activity?
    1 answer
    1. This product contains >300 units/mg solid B-Glucuronidase activity.